Få mere at vide
[3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11380617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11380617 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10376854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380617 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43209CB
Kemiske identifikatorer
CAS 151055-79-7
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD08271918
InChI nøgle TXQZIKDWFOLTSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10397593
IUPAC navn [3-(imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CO)CN2C=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-1h-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-imidazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-imidazol-1-yl methyl phenyl methanol, benzenemethanol, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, d08whc, 3-imidazolylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1h-imidazol-1-ylmethyl
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%