Få mere at vide
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | [3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | [3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
| Formel vægt | 189.22 |
| Procent renhed | 95% |