Få mere at vide
3-(1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10307483
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10307483 250 mg 250mg
10719215 1 g 1g
10123134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10307483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45404CB
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-30-2
Molekylær formel C10H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 187.202
InChI nøgle IBVURYHFXBPNCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 22360585
IUPAC navn 3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%