Få mere at vide
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11370607 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10653445 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370607 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38409CB
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-55-9
Molekylær formel C9H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD08271897
InChI nøgle KUSZGGXHHOYFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazolyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 20485344
IUPAC navn [3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
SMIL OCC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 175.19
Procent renhed 95%