Få mere at vide
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem19567, 3-1,2,4-triazolyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-1,2,4-triazole, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl |
| Formel vægt | 189.17 |
| Procent renhed | 97% |