Få mere at vide
3-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10184033
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184033 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10184033 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38404DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 868755-54-8
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7N3O
MDL nummer MFCD08271896
Mængde 1 g
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem22932, 3-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde
InChI nøgle YGKBHMJLDGOYPI-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1
IUPAC navn 3-(1,2,4-triazol-1-yl)benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 173.18
PubChem CID 18525741
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%