Få mere at vide
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032685
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15477177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34243.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107073-27-8
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
MDL nummer MFCD00052578
InChI nøgle SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol
PubChem CID 342464
IUPAC navn (3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl)methanol
SMIL C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Kogepunkt 104°C to 108°C (1.5 mmHg)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 179.24
Procent renhed 97%