Få mere at vide
3-[1-(Methylamino)ethyl] phenyl N-ethyl-N-methylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30133089
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133089 10 mg
30133523 100 mg
18082940 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM13800510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 948051-93-2
Molekylær formel C13 H20 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl ester, 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate, Rivastigmine Tartrate Imp E (EP) as Racemate
IUPAC navn [3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamat
SMIL CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3
Formel vægt 236.1525