Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618814
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10618814 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10081974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618814 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60513CB
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-45-3
Molekylær formel C11H13N3
Molekylvægt (g/mol) 187.246
MDL nummer MFCD09702399
InChI nøgle UPQOTZRZQXMJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzylamine, 3-2-methylpyrazol-3-yl phenyl methanamine, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenyl methylamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methylamine, 1-3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylpyrazol-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229625
IUPAC navn [3-(2-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanamin
SMIL CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%