Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 202.21 |
| Procent renhed | 97% |