Få mere at vide
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346845
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11346845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11346845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60609DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol
CAS 910037-09-1
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H12N2O
MDL nummer MFCD09065007
Mængde 5 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methan-1-ol
InChI nøgle IFFXGZCJGGVFOF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
IUPAC navn [3-(1-methylpyrazol-3-yl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 188.23
PubChem CID 24229630
Formel vægt 188.23
Procent renhed 90%