Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347734
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347734 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10002274 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347734 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60604CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 179056-79-2
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD08669912
InChI nøgle SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511755
IUPAC navn 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzaldehyd
SMIL CN1C=CC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole
Formel vægt 186.21
Procent renhed 90%