Få mere at vide
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457018
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457018 5 g 5g
15447018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60537.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5537-71-3
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00002520
InChI nøgle IRYIYPWRXROPSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-1-cyanoethyl benzoic acid, m-1-cyanoethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-cyanoethyl, zlchem 504, acmc-1b01z, 3-1-cyanethyl benzoesaeure, 3-1-cyanoethyl benzoicacid, 3-l-cyanoethyl benzoic acid, 3-1-cyanethyl benzoic acid, meta-1-cyanoethyl benzoic acid
PubChem CID 98370
ChEBI CHEBI:85131
IUPAC navn 3-(1-cyanoethyl)benzoic acid
SMIL CC(C#N)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 5 g
Formel vægt 175.18
Procent renhed 98%