Få mere at vide
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 15424097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424097 5 g 5g
15414097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31465.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87151-66-4 | C9H14O | 138.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87151-66-4
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD12407081
InChI nøgle DJJNAQALDCPMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-propanol, 3-cyclohexa-1,4-dien-1-yl propan-1-ol, 3-1,4-cyclohexadienyl propan-1-ol, 3-3-hydroxypropyl-1,4-cyclohexadiene
PubChem CID 20402847
IUPAC navn 3-cyclohexa-1,4-dien-1-ylpropan-1-ol
SMIL C1C=CCC(=C1)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 138.21
Procent renhed 97%