Få mere at vide
[3-(1,3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 190.27 |
| Procent renhed | 97% |