Få mere at vide
[3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10559793
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10559793 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10295524 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36509CB
Kemiske identifikatorer
CAS 184847-97-0
Molekylær formel C10H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 191.248
MDL nummer MFCD09025828
InChI nøgle VDFDKGHCZKGOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanol, 3-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 3-thiazol-2-yl phenyl methanol, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 18525726
IUPAC navn [3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.25
Procent renhed 97%