Få mere at vide
3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265764 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10708465 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10265764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36501CB
Kemiske identifikatorer
CAS 847956-27-8
Molekylær formel C10H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 205.231
MDL nummer MFCD06797800
InChI nøgle BLFSSABBFANDKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21075087
IUPAC navn 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-1,3-thiazol-2-yl benzoic acid, 3-thiazol-2-yl-benzoic acid, 3-thiazol-2-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-thiazolyl, benzoic acid, 3-2-thiazolyl, 3-1,3-thiazol-2-yl benzoicacid, 2-3-carboxyphenyl-1,3-thiazole
Formel vægt 205.24
Procent renhed 97%