Få mere at vide
3-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472664 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10692294 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC36504CB
Kemiske identifikatorer
CAS 885465-97-4
Molekylær formel C10H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 189.232
MDL nummer MFCD06797781
InChI nøgle YJMGIEKCDQXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 3-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525725
IUPAC navn 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.24
Procent renhed 97%