Få mere at vide
(2S)-4'-Depropyl-4'-propylidenelincomycin (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-4'-Depropyl-4'-propylidenelincomycin (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N2O6S/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4/h6,9,11-16,18,21-24H,5,7-8H2,1-4H3,(H,19,25)/t9-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 404.1981 |