CAS RN 37744-65-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(2S)-4'-Depropyl-4'-propylidenelincomycin (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 37744-65-3 Molekylær formel: C18H32N2O6S Molekylvægt (g/mol): 404.52 Synonym: Lincomycin EP Impurity B, Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[[(2S)-1-methyl-4-propylidene-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranoside,Methyl (2S)-6,8-Dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propylidene-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranoside,(S)-N-((1R,2R)-2-Hydroxy-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylidenepyrrolidine-2-carboxamide,4'-Depropyl-4'-propylidenelincomycin SMIL: CCC=C1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O