Få mere at vide
(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 97+%
Artikelnummer. 15425495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425495 250 mg 250mg
15415495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60834.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638132-66-8 | C18H28OP2 | 322.369 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638132-66-8
Molekylær formel C18H28OP2
Molekylvægt (g/mol) 322.369
MDL nummer MFCD09750450
InChI nøgle ORZVYNTUPREFTI-KLHDSHLOSA-N
Synonym r,r-me-bozphos, 1-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-1-oxide benzene, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene monooxide, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene monooxide, kanata purity, 1,1'-1,2-phenylene bis 2r-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole-1-one, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 97+%, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethyl-1??-phospholan-1-one, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 1-2-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole-1-yl phenyl-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole 1-oxide
PubChem CID 11209472
IUPAC navn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-dimethyl-1$1^{5}-phospholan-1-oxid
SMIL CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3(=O)C(CCC3C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide
Smeltepunkt 116°C to 122°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −171° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 322.36
Procent renhed ≥97%