Få mere at vide
(2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenyl isoserin ethylester, TRC
Artikelnummer. 30137383
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137383 500 mg
17925065 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB208555500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153433-80-8
Molekylær formel C18 H19 N O4
Molekylvægt (g/mol) 313.35
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, ethyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, ethyl ester, [R-(R*,S*)]-, Ethyl (2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxybenzenepropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine ethyl ester, Ethyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
IUPAC navn ethyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
SMIL CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxymethylphenylisoserine ethylester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(20)15(13-9-5-3-6-10-13)19-17(21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16,20H,2H2,1H3,(H,19,21)/t15-,16+/m0/s1
Formel vægt 313.1314
Procent renhed >95%