Få mere at vide
(2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30012910
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30012910 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30012910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH953660500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
CAS 521284-19-5
Molekylær formel C16H16N2O4
Mængde 500 mg
Synonym (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Imp. G (EP): (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide, (αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide (ACI), (R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylethanamide, (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Benzeneacetamide, α-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, (αR)-(9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
SMIL O[C@@H](C(=O)NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenyl-acetamid
Molekylvægt (g/mol) 300.31
Formel vægt 300.111