Få mere at vide
(2E,4Z)-2,4-Decadienoic Acid Methyl Ester (98%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E,4Z)-2,4-Decadienoic Acid Methyl Ester (98%) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7-,10-9+ |
| Formel vægt | 182.1307 |