CAS RN 4493-42-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(2E,4Z)-2,4-Decadienoic Acid Methyl Ester (98%), TRC
CAS: 4493-42-9 Molekylær formel: C11 H18 O2 Molekylvægt (g/mol): 182.26 Synonym: 2,4-Decadienoic acid, methyl ester, (2E,4Z)-,2,4-Decadienoic acid, methyl ester, (E,Z)- (8CI),(2E,4Z)-2,4-Decadienoic acid methyl ester,Methyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate,Methyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate,Methyl (E,Z)-2,4-decadienoate,Methyl 2-trans-4-cis-decadienoate,Methyl 2E,4Z-decadienoate,Methyl trans-2,cis-4-decadienoate IUPAC navn: methyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate SMIL: CCCCC\C=C/C=C/C(=O)OC