Få mere at vide
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(3-pyridyl)prop-2-en-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-3-(dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-ene-1-one |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+ |
| Formel vægt | 176.095 |