missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

27-Hydroxycholesterol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492589
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492589 1 mg -
16461718 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492589 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2371

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 27-Hydroxycholesterol is a selective estrogen receptor modulator and an agonist of the liver X receptor.

27-Hydroxycholesterol is a selective estrogen receptor modulator and an agonist of the liver X receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 27-Hydroxycholesterol
CAS 20380-11-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H46O2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 16.67 mg/mL (41.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H](CO)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 402.65
Formel vægt 402.65
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.