missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

25R-3Alpha,7Alpha,12Alpha-Trihydroxy-5Beta-cholestanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30454798
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454798 10 mg
30449859 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88796510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23740-14-9
Molekylær formel C27H46O5
Molekylvægt (g/mol) 450.65
Synonym (25R)-3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid, (3α,5β,7α,12α,25R)-3,7,12-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid
IUPAC navn (2R,6R)-2-methyl-6-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptanoic acid
SMIL O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC[C@@H](C)C(O)=O)([H])C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 25R-3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestanoic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O5/c1-15(6-5-7-16(2)25(31)32)19-8-9-20-24-21(14-23(30)27(19,20)4)26(3)11-10-18(28)12-17(26)13-22(24)29/h15-24,28-30H,5-14H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 450.3345
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.