CAS RN 23740-14-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
25R-3Alpha,7Alpha,12Alpha-Trihydroxy-5Beta-cholestanoic Acid, TRC
CAS: 23740-14-9 Molekylær formel: C27H46O5 Molekylvægt (g/mol): 450.65 Synonym: (25R)-3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid,(3α,5β,7α,12α,25R)-3,7,12-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid IUPAC navn: (2R,6R)-2-methyl-6-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptanoic acid SMIL: O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC[C@@H](C)C(O)=O)([H])C1