missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
24-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Beskrivelse
24-Hydroxycholesterol is a natural sterol, which serves as a positive allosteric modulator of N-Methyl-d-Aspartate (NMDA) receptorsR, and a potent activator of the transcription factors LXR.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 24-Hydroxycholesterol |
| CAS | 30271-38-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H46O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.65 |
| Formel vægt | 402.65 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?