Beskrivelse
- Licensnøgle leveres på USB flashdrev
- IQ/OQ dokumentation leveres som Excel fil på USB flashdrev
- Inkl. standardløsning N-120-S, N-568-S og eller Holmium Glasfilter og Neutral Density Glasfiltersæt N-4080-HNF iht. NanoPhotometer model
- Software er tilgængelig til brug på touchscreen og computere
- Autentificering af brugerloginoplysninger
- Mulighed for at indstille Four Eye-administratorrettigheder, retningslinjer for adgangskode og udløbsdatoer
- Lockout-adgang og krav til gengodkendelse efter en periode med inaktivitet
- System lockout ved uautoriserede forsøg på at få adgang til software
- Individuel rollebaseret adgangskontrol for administrator-, gruppe-, superbruger- og brugerroller
- Forebyggelse af datamanipulation
- Generering af søgbar revisionssporlog i menneskelæsbart format
- Sporing af ændringer og forpligtede handlinger til brugerroller, kontoadministration og systemindstillinger
- Evne til at underskrive journaler elektronisk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Software |
| Til brug med (udstyr) | NanoPhotometer N120 |
| Inkluderer | IQ/OQ-pakke |
Kun til forskning