Få mere at vide
21-Dehydro Budesonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Dehydro Budesonide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,13,16-18,20-22,28H,4-7,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vægt | 428.2199 |
| Procent renhed | >95% |