CAS RN 85234-63-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
21-Dehydro Budesonide, TRC
CAS: 85234-63-5 Molekylær formel: C25 H32 O6 Molekylvægt (g/mol): 428.52 Synonym: (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3,20-dioxo-pregna-1,4-dien-21-al,16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al (21-Dehydrobudesonide),Budesonide Imp. D (EP) SMIL: CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C=O