Få mere at vide
(20S)-Protopanaxadiol, MedChemExpress
Beskrivelse
20S-protopanaxadiol (aPPD) is a metabolite of ginseng saponins, inhibits Akt activity and induces apoptosis in various tumor cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (20S)-Protopanaxadiol |
| CAS | 30636-90-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H52O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 20-Epiprotopanaxadiol 20(S)-APPD |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.05 mM) |
| SMIL | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.73 |
| Vis mere |