Få mere at vide
(20R)-17alpha,20-Dihydroxycholesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (20R)-17alpha,20-Dihydroxycholesterol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O3/c1-18(2)7-6-13-26(5,29)27(30)16-12-23-21-9-8-19-17-20(28)10-14-24(19,3)22(21)11-15-25(23,27)4/h8,18,20-23,28-30H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21+,22-,23-,24-,25-,26+,27+/m0/s1 |
| Formel vægt | 418.3447 |