CAS RN 17913-42-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(20R)-17alpha,20-Dihydroxycholesterol, TRC
CAS: 17913-42-7 Molekylær formel: C27H46O3 Molekylvægt (g/mol): 418.65 Synonym: (3β,20R)-Cholest-5-ene-3,17,20-triol,(20R)-Cholest-5-ene-3β,17,20-triol; IUPAC navn: (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol SMIL: CC(C)CCC[C@@](C)(O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C