Beskrivelse
Disse plader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometrien tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser. De nye polypropylenplader opfylder alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
- Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
- Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
- Høj kemikalieresistens
- G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
- Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
- Autoklaverbar
- Fås som ekstraudstyr med stregkode
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5 poser x 4 plader |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |