Få mere at vide
Eppendorf™ 2000 μL polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10245983 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10245983 Hvid Pakke med 80
10675413 Grøn Pakke med 20
10063712 Gul Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245983 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030505301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometrien af Eppendorf™ 2000 μL polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR-plader tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser.
  • Opfyld alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 2000μ L