Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ 200- og 400-Watt Sonifiers: Rosette-køleceller
Rosette køleceller til Branson 200- og 400-Watt Sonifiers
1275.00 DKK - 3315.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Kølecelle |
---|---|
Til brug med (udstyr) | Model 500 og 100 sonic dismembrator |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10436984
|
Branson Ultrasonics™
201-123-003 |
250 mL |
3315.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12366057
|
Branson Ultrasonics™
201-123-001 |
25 mL |
1275.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Til brug med Branson 200- og 400-Watt Sonifiers
Tekniske data
Kølecelle | |
Model 500 og 100 sonic dismembrator |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Branson Ultrasonics™ 200- og 400-Watt Sonifiers: Rosette-køleceller