Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ 200- og 400-Watt Sonifiers: Rosette-køleceller
Artikelnummer. 12366057
Kapacitet (metrisk):
25 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12366057
Brand: Branson Ultrasonics™ 201123001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rosette køleceller til Branson 200- og 400-Watt Sonifiers
Til brug med Branson 200- og 400-Watt Sonifiers
Tekniske data
Produkttype Kølecelle
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Til brug med (udstyr) Model 500 og 100 sonic dismembrator