Få mere at vide
2-Vinylbenzoesyre, 96%
Beskrivelse
Som mellemprodukt i organiske synteser. Phthalider blev opnået i lave udbytter ved palladium-assisteret ringslutning af 2-vinylbenzoesyre og 2-(2-methyl-2-propenyl)-benzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Som mellemprodukt i organiske synteser. Phthalider blev opnået i lave udbytter ved palladium-assisteret ringslutning af 2-vinylbenzoesyre og 2-(2-methyl-2-propenyl)-benzoesyre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Vinylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 94 °C |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci |
| Formel vægt | 148.16 |
| Procent renhed | 96% |