Få mere at vide
2-Valerylfuran, 97%
Artikelnummer. 11475860
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475860 50 g 50g
11465860 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26491.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3194-17-0 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3194-17-0
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00053147
InChI nøgle HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran
PubChem CID 231325
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)pentan-1-on
SMIL CCCCC(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Valerylfuran
Brydningsindeks 1.492
Mængde 50 g
Formel vægt 152.2
Procent renhed 97%