Få mere at vide
2-(Triphenylphosphoranyliden)propionaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10274864 1 g Glasflaske 1g
10133054 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399110010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24720-64-7 | C21H19OP | 318.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24720-64-7
Molekylær formel C21H19OP
Molekylvægt (g/mol) 318.36
MDL nummer MFCD00075596
InChI nøgle VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene propionaldehyde, 2-triphenylphosphoranylidene propanal, propanal, 2-triphenylphosphoranylidene, 1-formylethylidenetriphenylphosphorane, 2-triphenyl-??-phosphanylidene propanal, acmc-20aol9, 2-triphenylylidene propanal, 1-formylethylidene triphenyl phosphorane, alpha-formylethylidenetriphenylphosphorane, propanal,2-triphenylphosphoranylidene
PubChem CID 4280987
IUPAC navn 2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)propanal
SMIL CC(C=O)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 213.0°C to 217.0°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3P=C(CH3)COH
Mængde 1 g
Formel vægt 318.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.