Få mere at vide
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, 90%, teknologisk, stabiliseret
Artikelnummer. 11975821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11975821 100 mL Glasflaske 100ml
10442221 5 mL Glasflaske 5ml
10712934 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219021000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76513-69-4
Molekylær formel C6H15ClOSi
Molekylvægt (g/mol) 166.72
InChI nøgle BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
IUPAC navn 2-(chlormethoxy)ethyl-trimethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)CCOCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 57,0 °C til 59,0 °C (8,0 mmHg)
Flammepunkt 46 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3
Brydningsindeks 1,4350 til 1,4370
Mængde 100 mL
Fieser 10,431; 16,361; 01,107
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Stabilisator 10ppm diisopropylethylamin
Formel vægt 166.72
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.