Få mere at vide
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 90%, tech., stabilized
Artikelnummer. 10442221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10442221 5 mL Glasflaske 5ml
10712934 25 mL Glasflaske 25ml
11975821 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219020050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76513-69-4
Molekylær formel C6H15ClOSi
Molekylvægt (g/mol) 166.72
InChI nøgle BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
IUPAC navn 2-(chlormethoxy)ethyl-trimethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)CCOCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 57.0°C to 59.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3
Brydningsindeks 1.4350 to 1.4370
Mængde 5 mL
Fieser 10,431; 16,361; 01,107
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Stabilisator 10ppm diisopropylethylamine
Formel vægt 166.72
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.