Få mere at vide
[2-(Trimethylammonium)ethyl]methanethiosulfonate Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-(Trimethylammonium)ethyl)methanethiosulfonate Bromide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16NO2S2.BrH/c1-7(2,3)5-6-10-11(4,8)9;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 276.9806 |