CAS RN 91774-25-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
[2-(Trimethylammonium)ethyl]methanethiosulfonate Bromide, TRC
CAS: 91774-25-3 Molekylær formel: C6 H16 N O2 S2 . Br Molekylvægt (g/mol): 278.23 IUPAC navn: trimethyl(2-methylsulfonylsulfanylethyl)azanium;bromide SMIL: [Br-].C[N+](C)(C)CCSS(=O)(=O)C