Få mere at vide
2-(Trimethylacetyl)thiophen, 98%
Artikelnummer. 11361947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361947 25 g 25g
11351947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07560.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 20409-48-7 | C9H12OS | 168,254 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20409-48-7
Molekylær formel C9H12OS
Molekylvægt (g/mol) 168.254
MDL nummer MFCD00051668
InChI nøgle PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylacetyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophen-2-yl propan-1-one, 2,2-dimethyl-1-2-thienyl propan-1-one, 2-pivaloylthiophene, t-butyl-2-thienylketone, acmc-1cb4m, 2-2,2-dimethylpropionyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone, 2.2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone
PubChem CID 2776976
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1-thiophen-2-ylpropan-1-on
SMIL CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trimethylacetyl)thiophene
Tæthed 1.07
Kogepunkt 114 °C til 116 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 99 °C (210 °F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 25 g
Beilstein 116243
Formel vægt 168.26
Procent renhed 98%