Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369945
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369945 1 g 1g
11379945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19913.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13333-97-6
Molekylær formel C7H5F3S
Molekylvægt (g/mol) 178.172
MDL nummer MFCD00068896
InChI nøgle XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC navn 2-(trifluoromethyl)benzenethiol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Tæthed 1.35
Kogepunkt 175°C to 177°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2441965
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 178.18
Procent renhed 97%