Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-carboxaldehyd, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 52 °C til 56 °C |
| Flammepunkt | 93 °C (199 °F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 175.11 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |